Learn More
Tocris Bioscience™ Dofetilide
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Description
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane |
| CAS | 115256-11-6 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C19H27N3O5S2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 441.56 |