Learn More
Dolasetron, MedChemExpress
Code produit. 16491048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16491048
Marque: Medchem Express HYB0750
MedChemExpress Dolasetron(MDL-73147) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Dolasetron(MDL-73147) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dolasetron
CAS 115956-12-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20N2O3
Quantité 5 mg
Synonyme MDL-73147
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 300 mg/mL (924.87 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3
Poids moléculaire (g/mol) 324.37
Poids de la formule 324.37
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.