Learn More
Sel de sodium de dolutégravir, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sel de sodium de dolutégravir |
| CAS | 1051375-19-9 |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Aucune contrainte spéciale |
| Gamme de produits | Sciences de la vie |
| Formule moléculaire | C20 H18 F2 N3 Na O5 |
| Forme physique | Poudre ou cristaux |
| Couleur | Blanc à jaune clair |
| Pureté | ≥ 98,5% |