Learn More
Bromure de domiphène, Mikromol™
Code produit 17932926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0726.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bromure de domiphène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Domiphen Bromide
CAS 538-71-6
Noms d’analytes ou de composants Domiphen Bromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H40 N O . Br
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide, (beta-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide
Formule InChI InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Nom IUPAC dodécyl-diméthyl-(2-phénoxyéthyl)azaium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 414.46
Quantité 250 mg
Poids de la formule 413,2293 g/mol