Learn More
Chlorhydrate de donépézil 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Donepezil Hydrochloride |
| CAS | 120011-70-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Donepezil Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C24 H29 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| Afficher plus |