Learn More
Chlorhydrate de donépézil, Mikromol™
Code produit 18092710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18092710 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18092710 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0677.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de donépézil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Noms d’analytes ou de composants Donepezil Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H29 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020
Formule InChI InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nom IUPAC 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 415.95
Quantité 250 mg
Poids de la formule 415,1914 g/mol