Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Description
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP). Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin goat serum immunoglobulins.
Spécification
Spécification
| Antigène | Goat IgG (H+L) |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS with 1% BSA and 0.1% ProClin 150; pH 7.2 |
| Espèces hôtes | Donkey |
| Immunogène | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Méthode de purification | Affinity chromatography |
| Quantité | 1 mg |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Donkey Anti-Goat IgG (H+L), Horseradish Peroxidase (HRP) Conjugate, affinitypurified
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone