Learn More
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 750) preadsorbed, Abcam
Code produit 32119201 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119201 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119201 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab175739500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Polyclonal Antibody
Suitable for WB. Preadsorbed to minimise non-specific binding and high background staining. Cited in 4 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Ighg1
Applications Western Blot
Localisation cellulaire Isoform Secreted: Secreted
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Expression Ighg1
Numéro d’ordre du gène P01868
Espèces hôtes Donkey
Immunogène Ighg1
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology & Infectious Disease
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype Not Available
Conditions d’expédition Blue Ice
Gène cible Ighg1
Molécule cible Ighg1