Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Description
Product SA1-100 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacst with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, rabbit, and sheep serum proteins.
Spécification
Spécification
| Antigène | Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 40 μg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS with 50% glycerol, proprietary stabilizer and 0.07% Kathon |
| Espèces hôtes | Donkey |
| Méthode de purification | Antigen affinity chromatography |
| Quantité | 250 μL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Cross Adsorbed Secondary Antibody, HRPconjugate
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one