Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Code produit 11565030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μL
Conditionnement:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11565030 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11565030 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SA1200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    142.65€ / 250µL
    Économisez 47.35€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-200 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacts with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 40 μg/mL
Conjugué HRP
Formule PBS with proprietary stabilizer, 50% glycerol and 0.07% Kathon
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 250 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone