Learn More
Edmund Buhler Armoire à porte avec tiroir
Code produit. 12671872
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12671872
Marque: Edmund Buhler 8616
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Armoire à porte riche et robuste avec tiroir.
  • Armoire à porte équipée d’un tiroir
  • 4 armoires 1 tiroir + 2 portes
  • Armoires sur pieds de laboratoire
  • Largeur 84 cm
Spécification
Type de produit Armoire à porte/tiroir
Couleur Blanc
Type de hotte Armoire à porte et tiroir
Profondeur (métrique) 45 cm
Dimensions (P x L x H) 45 x 84 x 72 cm
Type de porte 2 Porte
Hauteur (métrique) 72 cm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 84 cm