Learn More
Equip Labo™ Armoire à porte
Code produit. 12605592
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
45 x 54 x 72 cm
45 x 84 x 72 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12605592
Marque: Equip Labo™ 8614
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
D’une largeur de 54 ou 84 cm, cette armoire à panneaux en mélamine blanche givrée, riche, robuste et fiable, est équipée de 1 une étagère réglable, de 4 roues et de 2 freins.
  • Hauteur de paillasse sèche 90 cm
  • Charge maximale de 130 kg
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Base métallique de 30 x 30 mm avec revêtement époxy blanc, résistant aux chocs
  • Pieds avec cylindre réglable
  • Panneau frontal bleu en mélamine
  • Bandeau liquide en mélamine blanche
  • Dossier et étagère en mélamine imperméables en blanc, bord bleu, épaisseur 19 mm, profondeur150 mm, hauteur 220 mm, adapté aux robinets et aux prises électriques
Spécification
Type de produit Armoire à porte
Couleur Blanc
Type de hotte Armoire à porte
Profondeur (métrique) 45 cm
Dimensions (P x L x H) 45 x 84 x 72 cm
Type de porte 2 Porte
Hauteur (métrique) 72 cm
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 84 cm