Learn More
Chlorhydrate de dopamine, LoGiCal
Code produit 30458667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458667 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458667 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0384.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Noms d’analytes ou de composants Dopamine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)benzène-1,2-diol ; chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Quantité 10 mg
Poids de la formule 189,0557 g/mol