Learn More
Chlorhydrate de dopamine, Mikromol™
Code produit 18044000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18044000 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18044000 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0384.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de dopamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Noms d’analytes ou de composants Dopamine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)benzène-1,2-diol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189,0557 g/mol