Description
- Compatible avec tous les PG 8535
- Réglable par commande électronique de la machine
- Longueur du tuyau d’aspiration de 300 mm pour les bidons de 5 et 10 L
- Longueur du câble de guidage : 1,90 m
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de distribution |
| Modèle | Module de distributeur DOS G-60 |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Quantité | 1 de chaque |