Learn More
Buerkle™ Pompe de dosage
Code produit. p-8001971 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL/coup
250 ml/coup
30 mL/coup
30 ml/coup
4 ml/utilisation
Taille du bouchon:
21 mm
22 mm
28,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10270272
Marque: Buerkle™ 56071004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe de dosage Buerkle™ conçue pour le dosage de liquides de différentes viscosités et adaptée aux barils, boîtes, bonbonnes ou flacons.
  • Montée dans le bouchon d’un récipient existant
  • Ensuite, la pompe est insérée dans le trou et vissée en place par le dessous
  • Une connexion à un conteneur correspondant n’est pas incluse dans la portée de la livraison
  • Pièces à contact moyen en PP, PE et acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml/utilisation
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Convient aux barils, boîtes, bonbonnes ou flacons, pour le dosage de liquides de différentes viscosités, pour une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau Polypropylène, polyéthylène, acier inoxydable
Quantité 1
Certifications/Conformité Convient aux denrées alimentaires
Jetable Non
Type de produit Pompe doseuse
À utiliser avec (équipement) Récipient
Longueur (impériale) 25 cm
Taille du bouchon 21 mm