Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosing Funnel
Code produit. p-7222547
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11903611
Marque: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Contenu du système et pièces de rechange pour les unités de réaction/distillation unidirectionnelles 6, 10, 20 l, LF 150
Spécification
Capacité (métrique) 4 L
À utiliser avec (équipement) Cuve de réaction/unité de distillation de 20 L
Numéro de joint NS 29/32