Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Basic
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 0,5 ml
0,3 à 2 ml
0,5 ml à 5 ml
Précision:
lt; 0,5% à lt; 0,2%
lt; 0,6% à lt; 0,4%
lt; 0,7% à lt; 0,4%
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique./liliSans système de vanne./liliEmbout Luer-Lock./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Comprend | Seringue, manchon de protection en PVC, instructions d’utilisation. |
| Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
| Graduations | 0,05 ml |
| Modèle | Dosystrade; Basic 172 |
| Quantité | 1 unité |
| Précision | lt; 0,7% à lt; 0,4% |
| Volume (métrique) | 0,1 à 0,5 ml |
| Graduated | Oui |