Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Basic
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée-pistolet. La seringue automatique à poignée-pistolet Socorextrade; Dosystrade; Basic s’adapte confortablement à l’une ou l’autre main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
128.00€ - 140.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Comprend | Seringue, manchon de protection en PVC, instructions d’utilisation. |
Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
Modèle | Dosystrade; Basic 172 |
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10437092
|
Socorex™
172.0501 |
lt; 0,7% à lt; 0,4% | 0,1 à 0,5 ml |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10540013
|
Socorex™
172.0502 |
lt; 0,6% à lt; 0,4% | 0,3 à 2 ml |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10385002
|
Socorex™
172.0505 |
lt; 0,5% à lt; 0,2% | 0,5 ml à 5 ml |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique./liliSans système de vanne./liliEmbout Luer-Lock./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ulSpécification
Autoclavables | |
Seringue, manchon de protection en PVC, instructions d’utilisation. | |
Dosystrade; Basic 172 | |
Oui |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
Seringue automatique, poignée-pistolet | |
1 unité |