Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Classic
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 à 0,3 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
5 à 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
| Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
| Graduations | 0,05 ml |
| Modèle | Dosystrade; Classic 173 |
| Quantité | 1 unité |
| Précision | lt; 0,5% à lt; 0,2% |
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Afficher plus |