Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Classic
Code produit. p-8481035
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 à 0,3 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
5 à 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10466902
Marque: Socorex™ 173.0510
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une seringue automatique à poignée-pistolet. La seringue automatique à poignée-pistolet Socorextrade; Dosystrade; Classic s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vannes Luer Lock intégré./liliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston./liliCorps en verre protégé par un manchon en PVC (non autoclavable)./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Comprend Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, canules d’aspiration et d’aération, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation.
Type de produit Seringue automatique, poignée-pistolet
Graduations 0,05 ml
Modèle Dosystrade; Classic 173
Quantité 1 unité
Précision lt; 0,5% à lt; 0,2%
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui