Learn More
Socorex™ Canule de distribution en acier inox Dosys
Marque:  Socorex™ 370.0840
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10039502
  • 31.05€ / 12 pièces
Expédition estimée: 01-08-2023
Spécification
Autoclavables
0,8 mm
Canule de distribution
40 mm