Learn More
Socorex™ Canule de distribution en acier inox Dosys
5.20€ - 32.50€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
Type de produit | Canule de distribution |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10039502
|
Socorex™
370.0840 |
0,8 mm |
32.50€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10282503
|
Socorex™
370.1250 |
1,2 mm |
5.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Autoclavables | |
Stainless Steel | |
Canule de distribution |