Learn More
Fisherbrand™ Système de collecteur d’hybridation de transfert Dot
Click to view available options
L’appareil peut contenir:
48 échantillons
96 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acrylique haute densité
- Collecteur de microfiltration
- Permet d’immobiliser les échantillons non fractionnés sur la membrane
- Screening immédiat avec des sondes ou des anticorps d’acides nucléiques
- Collecteur supérieur - permet de charger l’échantillon dans chaque dot/slot
- Vis de serrage en acier inox et surfaces de contact avec bouchon de précision
- Gabarit permettant de réduire la membrane à la taille
- Le port de vide peut être connecté à l’aspirateur d’eau ou à la pompe à vide
- Réservoir à vide servant de chambre de prélèvement pour le filtrat
- Nécessite une pompe à vide ou un aspirateur d’eau équivalent à 600 mm Hg (0,8 bar)
- DHM-48 : Utilisé pour la membrane de 5 x 12,8 cm - débit d’échantillons 48
- DHM-96 : Utilisé pour la membrane de 7,5 x 11,3 cm - débit d’échantillons 96
- Compatible avec les pipettes multicanaux et les plaques de microtitration à 96 puits standard
Spécification
Spécification
| L’appareil peut contenir | 48 échantillons |
| Type | Système d’hybridation de transfert Dot |
| Comprend | Système de collecteur d’hybridation de transfert dot à 48 puits dans une matrice de 3 x 16, des modules de mise en forme de points supérieurs associés pour des diamètres de 3 mm et un module de chambre à vide inférieur |
| Nbre de fentes | 48 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 65°C |
| Volume (métrique) d’échantillon | 100 μl |
| Dimensions (L x l x H) | P × l × H :7,5 x 18,5 x 7 cm |