Learn More
Thermo Scientific™ Milieu au thioglycolate liquide en flacon à double emballage (FTM)
Description
Effectuez des tests fiables de stérilité et de limites microbiennes grâce au milieu au thioglycolate liquide à double emballage (FTM) Thermo Scientific™ Remel™ pour les tests conformément aux réglementations USP, JP et UE et comme bouillon d’enrichissement à usage général pour la culture et l’isolement des microorganismes. Le milieu au thioglycolate liquide biconditionné est idéal pour les tests microbiologiques qui nécessitent un emballage supplémentaire pour la protection de stérilité entre les changements de classe environnementale.
Spécification
Spécification
| Couleur du bouchon | Bouchon, capsule à sertir |
| Type de couvercle | Bouchon, capsule à sertir |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Milieu au thioglycolate liquide en flacon à double emballage (FTM) |
| Format | Flacon de sérum à double emballage |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 100 mL |