Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage
Description
Effectuez des tests fiables de stérilité et de limites microbiennes grâce au bouillon tryptone soja (TSB) Thermo Scientific™ Remel™ pour les tests conformément aux réglementations USP, JP et UE et comme bouillon d’enrichissement à usage général pour la culture et l’isolement des microorganismes. Le bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage est idéal pour les tests microbiologiques qui nécessitent un emballage supplémentaire pour la protection de la stérilité entre les changements de classe environnementale.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon en plastique en polypropylène avec téflon |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Bouillon tryptone soja (TSB) à double emballage |
| Format | Flacon borosilicaté à double emballage |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Quantité | 100 mL |