Learn More
Sampling Systems™ Double ensachage - entonnoirs pour liquide USP classe VI
BIOPHARMA
Code produit. 17594706 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50 mm
100 mm
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
Code produit. 17594706
Marque: Sampling Systems™ 9370H50S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Notre gamme premium d’entonnoirs pour liquides est fabriquée à partir d’un PEHD USP classe VI médical de haute qualité. Ils sont particulièrement adaptés aux applications exigeantes telles que la fabrication de vaccins, les BPF et la fabrication en salle blanche.
  • La gamme SteriWare™ Ultra d’entonnoirs pour liquides est disponible en 50 mm et 100 mm de diamètre.
  • Cette gamme d’entonnoirs premium est conditionnée dans un emballage double.
  • Un revêtement de boîte est également utilisé comme troisième couche de protection.
  • Elles sont idéales pour les applications exigeantes telles que la fabrication de vaccins, les BPF et la fabrication en salle blanche.
  • Les entonnoirs sont tous dotés d’une patte ergonomique sur le côté pour faciliter la manipulation et préserver la propreté.
  • Les entonnoirs sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
  • Fabriqués à partir d’un PEHD de qualité alimentaire conforme aux exigences de la FDA et de l’UE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • Polymère de qualité médicale USP CLASS VI de haute qualité qui a également fait l’objet de tests indépendants, conformément à USP 661.
  • Fabrication en salle blanche - Les entonnoirs sont entièrement fabriqués en salle blanche avec un emballage final effectué dans une salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque entonnoir est inspecté à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50 mm
Matériau HDPE