Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ USP classe VI à double ensachage
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
40 pièces
50 pièces
Description
- Ces pelles stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
- Ces pelles ont toutes une poignée ergonomique qui est placée en haut du corps afin de garder la main aussi loin que possible de la poudre.
- Les pelles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
- Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
- Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
- Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
- Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
- Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
- Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Matériau | HDPE |