Learn More
Sampling Systems™ Cuillères USP classe VI à double ensachage
BIOPHARMA
Code produit. p-7239867 Tous les produits Sampling Systems Produits
Code produit. 17574696
Marque: Sampling Systems™ 9088H03S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuillères USP classe VI à double ensachage sont fabriquées à partir de PEHD USP classe VI de haute qualité médicale. Elles sont disponibles en 3 ml et 10 ml. Cette gamme premium est conditionnée dans un emballage double. Un revêtement de boîte est également utilisé comme troisième couche de protection.
  • Ces cuillères stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
  • Les cuillères sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
  • Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
  • Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
  • Fabrication en salle blanche - Les cuillères sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque cuillère est inspectée à 100 % avant l’emballage.