Learn More
Sampling Systems™ Pelles stériles USP classe VI à double ensachage
BIOPHARMA
Code produit. 17554706 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 17554706
Marque: Sampling Systems™ 9286H25S
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gamme SteriWare™ Ultra de pelles à double ensachage est fabriquée à partir de PEHD USP classe VI de haute qualité. Cette gamme est idéale pour les applications exigeantes telles que la fabrication de vaccins, les BPF et la fabrication en salle blanche.
  • Notre gamme de pelles USP classe VI est disponible dans des tailles allant de 25 ml à 1 000 ml.
  • Cette gamme de pelles premium est conditionnée dans un emballage double.
  • Un revêtement de boîte est également utilisé comme troisième couche de protection.
  • Elles sont idéales pour les applications exigeantes telles que la fabrication de vaccins, les BPF et la fabrication en salle blanche.
  • Les pelles sont toutes dotées d’une poignée ergonomique et sont faciles à utiliser.
  • La forme volumétrique signifie que des volumes spécifiques peuvent être mesurés rapidement.
  • La base plate signifie qu’elles sont peuvent être posées à plat, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec des balances de pesée et la décantation de poudre.
  • Les extrémités de la pelle sont effilées afin qu’elles soient faciles à vider.
  • Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
  • Le PEHD est plus résistant aux produits chimiques que les pelles en PS traditionnelles.
  • Les pelles sont conformes à la norme SAL 10-6.
  • Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
  • Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage
Spécification
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 25 ml
Largeur (métrique) 38 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 137 mm