Learn More
Micronova™ Double-Coated Liner Tape
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type d’adhésif:
Acrylique
Caoutchouc
Conditionnement:
36 rouleaux
Description
- Product Type: Liner Tape
- Material: Polyester
- Format: Double-Sided
- Width: 2.5 cm (1 in.)
- Length: 33 m (36 yd.)
- For Use With (Application): Cleanroom Contamination Control
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 Certified Facility |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Transparent |
| Format | Tape |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Tape |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Permanent and temporary attachment |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus |