Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillateurs d’eau à distillation double
Click to view available options
Capacité de chauffe (impériale):
2 l/h
8 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente qualité de distillat, conductivité du mono-distillat env. 2,2 μs/cm à 25°C ; conductivité
- de bi-distillat env. 1,6 μs/cm à 25°C
- L’évaporateur et le déflecteur de l’étage mono sont facilement accessibles en soulevant les condenseurs. Matériau : acier inox, n° de matériau 1.4301
- Condenseurs (refroidisseurs) : 1er étage en acier inox, réf 1.4301 ; 2e étage avec déflecteur en verre DURAN / Borosilicaté 3.3
- Éléments chauffants en acier inox, réf 1.4876
- Alimentation en eau via une électrovanne intégrée avec raccord pour tuyau de pression d’eau d’1/2 pouce (intérieur Ø 12,7 mm)
- Pression d’eau de refroidissement requise : >3 bar à max. 7 bar. Après la mise en marche de l’interrupteur principal, l’électrovanne ouvre l’alimentation en eau
- Sortie d’eau de refroidissement avec raccord de tuyau de 3/4 pouce (Ø 19 mm intérieur)
- L’eau qui n’a pas été condensée s’écoule à travers la sortie d’eau de refroidissement
- Économie d’énergie grâce à la distillation de l’eau de refroidissement chauffée
- Retrait du distillat : vanne d’arrêt en verre borosilicaté 3.3 avec piston en PTFE pour distillat mono, sortie avec écran de protection anti-poussière en verre borosilicaté 3.3 pour bi-distillat
- Coupure d’eau basse : interrupteur à flotteur et coupure thermostatique de surchauffe
- Le détecteur électronique d’impuretés éteint l’unité en cas d’impuretés de haut degré dans l’évaporateur du 1er étage, la lampe témoin rouge "Nettoyer" s’allume
- Dégazage de dioxyde de carbone par évent sur les condenseurs
- L’interrupteur principal et les lampes pilotes pour surveiller les deux étapes de distillation se trouvent à l’avant de l’unité
- Boîtier en deux parties en acier galvanisé électrolytiquement, revêtu de poudre électrostatique de résine époxy ; partie supérieure facilement amovible grâce aux prises à libération rapide
- Connexion d’alimentation via le câble de connexion
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 390mm |
| Alimentation électrique | 400 V / 3ph / N / PE / 50...60 Hz / 11,5 kW ; courant triphasé |
| Capacité de chauffe (impériale) | 8 l/h |
| Hauteur (métrique) | 700mm |
| Matériau | En acier inox / verre |
| Poids (métrique) | 44.6 kg |
| Largeur (métrique) | 700 mm |
| Type | Double Distiller |