Learn More
Bochem™ Micro-spatule à double extrémité
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
185 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Double extrémité
- Acier inoxydable
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Double extrémité |
| Type de produit | Micro-spatule |
| Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 9 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 185 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur