Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à double extrémité en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
35mm
55mm
55 mm
Diamètre (métrique):
8mm
8 mm
Couleur:
Blanc / uni
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Jaune |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 8mm |
| Longueur (métrique) | 35mm |
| Quantité | 1/boîte |