Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à double extrémité en PTFE
Code produit. 10271861 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
35mm
55mm
55 mm
Diamètre (métrique):
8mm
8 mm
Couleur:
Blanc / uni
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10271861
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE possèdent une action à double pale qui assure une agitation efficace et confère une grande stabilité.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • L’action à double pale assure une agitation efficace et confère une grande stabilité
  • Disponible en couleur unie ou à code couleur
  • Autoclavables
Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc / uni
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 55 mm
Quantité 1/boîte