Learn More
Thermo Scientific™ Plateau double couche pour agitateur basculant Digital Platform
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
338 x 299 x 19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
La double plateforme peut accueillir plus d’échantillons tout en offrant un mouvement de basculement uniforme et des réglages d’angle faciles.
Spécification
Spécification
| Matériau | Métal |
| Dimensions (L x l) | 338 x 299 x 19 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 338 x 299 x 19 mm |
| À utiliser avec (application) | 88882148, 88882102, 88882103, Différentes tailles de tubes, flacons, bouteilles pour basculement |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur basculant numérique à plateforme 120 V (8888201) ou Agitateur basculant numérique à plateforme 230 V (88882014) |