Learn More
SI Analytics™ Électrode simple à double platine
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Type:
Électrode unique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Combinaison d’électrodes de mesure pures, par exemple pour des mesures sélectives d’ions ou des constructions spéciales avec une électrode de référence
- Titrations redox avec une valeur pH constante avec des électrodes en verre comme référence et des capteurs redox simples comme électrode de mesure
- Application d’électrodes à double électrolyte pour une adaptation optimale de l’électrolyte de référence au milieu de mesure.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête |
| Matériau | Verre |
| Type | Électrode unique |
| Modèle | Pt 1200 |
| Gamme de température (métrique) | GÇô30 à 135°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |