Learn More
Fisherbrand™ Hydromètre à double échelle
Click to view available options
Longueur (métrique):
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Densimètre verre à échelle spécifique
• Densimètre double échelle
• Densité 700 à 2000 g/l, division 50 g/l - 10 à 70 °Baumé, division 1° pour liquide moins dense que l'eau, 0 à 70 °Baumé, division 1° pour liquide plus dense que l'eau
• Densimètre double échelle
• Densimètre double échelle
• Densité 700 à 2000 g/l, division 50 g/l - 10 à 70 °Baumé, division 1° pour liquide moins dense que l'eau, 0 à 70 °Baumé, division 1° pour liquide plus dense que l'eau
• Densimètre double échelle
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Hydromètre à double échelle |
| Incréments | 0.050° |
| Longueur (métrique) | 380 mm |
| Densité (métrique) | 700 à 2000 g/L |
| Contenu et stockage | Cool, dry, safe |
| Plage Baumé | –10 à 70° Baume (liquide moins dense autre que de l’eau), -0 à 70° Baume (liquide plus dense que l’eau) |
| À utiliser avec (application) | Measuring the density of liquids both lighter and heavier than water |
| Plage de densité relative | 0.7 to 2.0% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.