Learn More
Schneider Gerd™ Double spatule
Code produit. p-8008625
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10001001
Marque: Schneider Gerd™ 8301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications pharmaceutiques. Les spatules doubles Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
  • Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
  • Les deux formes d’extrémité offrent une polyvalence accrue
  • Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
  • Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Quantité 1 Paquets
Type de produit Spatule à double extrémité
Largeur (métrique) de lame 8 mm
Dimensions (L x l) 130 x 8 mm
Longueur (métrique) 130 mm