Learn More
Bochem™ Double spatule, nickel
Code produit. 10098460
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
150 mm
185 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
45 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10098460
Marque: Bochem™ 3110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Double extrémité pour plus de polyvalence. La double spatule Bochem™ en nickel possède une extrémité plate et une extrémité arrondie et est fabriquée en nickel résistant (99,5 %).
  • Double extrémité.
  • Extrémité ronde et extrémité plate.
  • Construction en nickel (99,5 %).
Spécification
Type de produit Spatule
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Matériau Nickel 99,5 %
Longueur (métrique) 130 mm