Learn More
Usbeck™ Double Spoon
Code produit. 10380842
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10380842
Marque: Usbeck™ 3351
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Measure and transfer chemical with precision. Usbeck™ Double Spoon is ideal for measuring and transferring chemicals.
  • Stainless steel
  • Rigid
  • Round handle
Spécification
Type de produit Double Spoon End Spatula
Largeur (métrique) de lame 17/25 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 120 mm