Learn More
Usbeck™ Double Spoon
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stainless steel
- Rigid
- Round handle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Double Spoon End Spatula |
| Largeur (métrique) de lame | 17/25 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 120 mm |