Learn More
Chemsplash Coutures doubles 24 in Casquette de téléphone premium
Code produit 30130322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
Pack de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130322 Bleu Pack de 20
30130321 Blanc Pack de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30130322 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2660.300.999
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Bonnet de balai à double couture en polypropylène non tissé.
  • 14 g de polypropylène non tissé
  • Coutures doubles
  • Elastiqué
  • 24 in
  • Taille unique
Spécification
Type de produit Charlotte
Dimensions 24 in
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Sans latex Oui