Learn More
Dovitinib lactate, MedChemExpress
Code produit. 16470946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16470946
Marque: Medchem Express HY10207
MedChemExpress Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, FGFR1/3, VEGFR1/2/3 and PDGFRα/β, respectively.
Dovitinib lactate (TKI258 lactate) is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 1, 2, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, FGFR1/3, VEGFR1/2/3 and PDGFRα/β, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dovitinib lactate
CAS 692737-80-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H27FN6O4
Quantité 200 mg
Synonyme CHIR-258 lactate TKI-258 lactate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.17 mM)
SMILES O=C(N1)C(C(NC2=C3)=NC2=CC=C3N4CCN(C)CC4)=C(N)C5=C1C=CC=C5F.O=C(O)C(C)O
Poids moléculaire (g/mol) 482.51
Poids de la formule 482.51
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.