Learn More
Dowex™ 1X8-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10656602
Marque: Thermo Scientific Acros 203011000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12627-85-9
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132718
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X8
Forme physique Microbilles humides
Granulométrie 15 % max. (on 100 mesh, cumulative) 15 % max. (through 325 mesh)
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacité de rétention d’eau Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Couleur Blanc à jaune
Merck Index 10, 2182
Quantité 100 g
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure