Learn More
Dowex™ 50WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328815
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11328815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13917.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) est utilisé pour la conversion de l’acétal diéthyl D,L-glycéraldéhyde 3-phosphate (sel de baryum) en traitement avec de l’eau bouillante en aldéhyde D,L-glycéraldéhyde 3-phosphate libre. Il est également utilisé pour étudier l’effet de la taille des particules sur le chargement et les profils de libération des médicaments.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11113-61-4
Numéro MDL MFCD00132725
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.