Learn More
Dowex™ 50WX4 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368815 1000 g 1kg
11348815 50 g 50g
11358815 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13918.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 200-400 (H) is used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles. Dowex™ 50WX4 hydrogen form when treated in boiling water converted D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is a useful column packing material, used in anion exchange chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex™ 50WX4 200-400 (H) est utilisée pour étudier l’effet de la taille des particules sur les profils de charge et de libération des médicaments. La résine Dowex™ 50WX4 sous forme hydrogène lors d’un traitement dans de l’eau bouillante a converti le 3-phosphate diéthyl acétal (sel de barium) de D, L-glycéraldéhyde en aldéhyde libre D,L-glycéraldéhyde 3-phosphate. Il s’agit d’un matériau de garnissage de colonne utile, employé en chromatographie échangeuse d’anions.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11113-61-4
Numéro MDL MFCD00132725
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX4 200-400 (H)
Quantité 1000 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.