Learn More
Dowex™ 50X4-400, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696242 100 g Bouteille en plastique -
10606252 500 g Bouteille en plastique 500g
10338613 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203051000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 11113-61-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11113-61-4
Numéro MDL MFCD00132725
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX4
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Capacité de rétention d’eau H form: 64 to 72%
Quantité 100 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex|TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin