Learn More
Doxapram hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Code produit. 16468366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16468366
Marque: Medchem Express HYB0551A
MedChemExpress Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxapram hydrochloride hydrate
CAS 7081-53-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H33ClN2O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 55 mg/mL (127.03 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (57.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC)CC(CCN2CCOCC2)C1(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.O
Poids moléculaire (g/mol) 432.98
Poids de la formule 432.98
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.