missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Doxapram hydrochloride hydrate, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorhydrate de doxapram hydraté |
| CAS | 7081-53-0 |
| Quantité | 1 g |
| Solubilité | Solution aqueuse soluble : légèrement soluble dans le chloroforme |
| Conditions d’expédition | Aucune contrainte spéciale |
| Gamme de produits | Sciences de la vie |
| Formule moléculaire | C24 H30 N2 O2 . H Cl . x H2 O |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Pureté | ≥ 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu